Print…
Methyl toluene-4-sulphonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 23 EUR
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Methyl toluene-4-sulphonate 97%
Methyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Peso Molecular: 186.23 g/mol
Ponto de ebulição: 292 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 24…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008417
Número CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %