Print…
Ethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
104256-1KG 104256-250G 104256-50G
SIAL104256-1KGEA 368 EUR
SIAL104256-1KG SIAL104256-250G SIAL104256-50G
Ethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₉H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009100
Número CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889