Print…
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 172 EUR
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Ethyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₉H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 158…162 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,174 g/cm³
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009100
Número CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %