Print…
p-Toluenesulfonil hidrazida ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
A13529.14 A13529.22 A13529.36
A13529.14EA 42.3 EUR
A13529.14 A13529.22 A13529.36
p-Toluenesulfonil hidrazida ≥98%
p-Toluenesulfonil hidrazida
Purity: 98% CAS No.: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 108-111° Beilstein Reference: 610130 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007588
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso Molecular: 186.23 g/mol
Ponto de ebulição: 332
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Densidade: 1.4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007588
Número CAS: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1 II