p-Toluenesulfonil hidrazida 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
157860250
157861000
157865000
ACRO157860250EA
30.9
EUR
ACRO157860250
ACRO157861000
ACRO157865000
p-Toluenesulfonil hidrazida 97%
p-Toluenesulfonil hidrazida
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O₂S Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 109…113 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007588 Número CAS: 1576-35-8 EINECS: 216-407-3 UN: 3226 ADR: 4.1, |
Appearance | White to off-white to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 113 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |