Tolueno-2-sulfonamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20544.09
B20544.18
B20544.09EA
50.2
EUR
B20544.09
B20544.18
Tolueno-2-sulfonamida ≥99%
Tolueno-2-sulfonamida
Purity: 99%
CAS No.: 88-19-7
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 156°
Boiling Point: 210°/1mm
Beilstein Reference: 1102362
MDL No.: MFCD00007934
Fórmula:
C₇H₉NO₂S Ponto de ebulição: 210 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 156 °C Ponto de Inflamação: 178 °C (352 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007934 Número CAS: 88-19-7 EINECS: 201-808-0 |