Print…
p-Toluenesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
8.08326.0250EA 34.3 EUR
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
p-Toluenesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
p-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 67 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007450
Número CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Encomendar
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material