p-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
A14547.0B
A14547.0I
A14547.30
A14547.36
A14547.0BEA
98.7
EUR
A14547.0B
A14547.0I
A14547.30
A14547.36
p-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
p-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Peso Molecular: 190.65 g/mol Ponto de ebulição: 146 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 67…70 °C Densidade: 1.35 Ponto de Inflamação: 128 °C (262 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007450 Número CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,09612 |