Print…
p-Toluenesulphonyl chloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 183 EUR
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
p-Toluenesulphonyl chloride 99+%
p-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Peso Molecular: 190.65 g/mol
Ponto de ebulição: 134 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007450
Número CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09612
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)