Print…
o-Toluenesulphonyl chloride 80%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 85.6 EUR
L18983.06 L18983.14
o-Toluenesulphonyl chloride 80%
o-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 154 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1,338
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024874
Número CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II