Print…
4-tert-Butylthiophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
593656-25G 593656-5G
SIAL593656-25GEA 405 EUR
SIAL593656-25G SIAL593656-5G
4-tert-Butylthiophenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylthiophenol
Fórmula: C₁₀H₁₄S
Ponto de ebulição: 238 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,9917 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00022067
Número CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,