Print…
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 31.7 EUR
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
4-tert-Butylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Fórmula: C₁₀H₁₄S
Ponto de ebulição: 238 °C
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,990
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022067
Número CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,