Print…
5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
396206-25G 396206-5G
SIAL396206-25GEA 356 EUR
SIAL396206-25G SIAL396206-5G
5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Fórmula: C₇H₈O₃
Número MDL : MFCD00016867
Número CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8