Print…
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
344060050 344060250
ACRO344060050EA 75.9 EUR
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Fórmula: C₇H₈O₃
Ponto de Fusão: 181…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016867
Número CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Encomendar
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %