Print…
4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W398705-100G W398705-1KG W398705-5KG W398705-SAMPLE
SIALW398705-100GEA 159 EUR
SIALW398705-100G SIALW398705-1KG SIALW398705-5KG SIALW398705-SAMPLE
4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004658
Número CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0