Print…

4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

H20806-100G H20806-10G H20806-25G
SIALH20806-100GEA 295 EUR
SIALH20806-100G SIALH20806-10G SIALH20806-25G
4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004658
Número CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR