4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
A13132.18
A13132.22
A13132.30
A13132.18EA
96.4
EUR
A13132.18
A13132.22
A13132.30
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 623-05-2
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 114-122°
Boiling Point: 251-253°
MDL No.: MFCD00004658
Fórmula:
C₇H₈O₂ Ponto de ebulição: 251…253 °C Ponto de Fusão: 114…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004658 Número CAS: 623-05-2 EINECS: 210-768-0 |