Print…
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 58.1 EUR
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004658
Número CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Encomendar
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%