3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15981.06
A15981.14
A15981.22
A15981.06EA
39.4
EUR
A15981.06
A15981.14
A15981.22
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 620-24-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: ca 300° dec.
MDL No.: MFCD00004643
Fórmula:
C₇H₈O₂ Ponto de ebulição: ∼300 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 69…72 °C Densidade: 1,16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004643 Número CAS: 620-24-6 EINECS: 210-633-6 |