Print…
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 32.4 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Densidade: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004643
Número CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Encomendar
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %