Print…

Salicyl alcohol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

166952-100G 166952-25G
SIAL166952-100GEA 176 EUR
SIAL166952-100G SIAL166952-25G
Salicyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82 °C
Densidade: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004617
Número CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR