Print…
Salicyl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 70 EUR
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicyl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82 °C
Densidade: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004617
Número CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Encomendar
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH