Print…
Salicyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 728 EUR
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Salicyl alcohol ≥99%
Salicyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 83…87 °C
Densidade: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004617
Número CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477