Print…
Salicyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 31 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 83…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004617
Número CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Encomendar
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %