Print…
2-Metilhidroquinona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
112968-1KG 112968-250G
SIAL112968-1KGEA 251 EUR
SIAL112968-1KG SIAL112968-250G
2-Metilhidroquinona, Sigma-Aldrich®
2-Metilhidroquinona
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002345
Número CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III