Print…
2-Metilhidroquinona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 178 EUR
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Metilhidroquinona 99%
2-Metilhidroquinona
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126 °C
Ponto de Inflamação: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002345
Número CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %