Print…
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
112941-100G 112941-500G 112941-5G
SIAL112941-100GEA 55.8 EUR
SIAL112941-100G SIAL112941-500G SIAL112941-5G
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002344
Número CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III