2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
A19206.0E
A19206.36
A19206.0EEA
475
EUR
A19206.0E
A19206.36
2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
2-tert-Butylhydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 1948-33-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 126-129°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 637923
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002344
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 295 °C Ponto de Fusão: 126…129 °C Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 171 °C (339 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002344 Número CAS: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN: 3077 ADR: 9,III |