Print…
2-tert-Butylhydroquinone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 331 EUR
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-tert-Butylhydroquinone 97%
2-tert-Butylhydroquinone
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002344
Número CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %