Print…
4-Hexylresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
197920250 197921000
ACRO197920250EA 49.9 EUR
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexylresorcinol 98%
4-Hexylresorcinol
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002284
Número CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Encomendar
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %