Print…
4-Ethylresorcinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21575.06 B21575.14 B21575.22
B21575.06EA 55.2 EUR
B21575.06 B21575.14 B21575.22
4-Ethylresorcinol ≥98%
4-Ethylresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 2896-60-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1238231
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002283
Número CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1