Print…
4-Ethylresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
118950050 118950250
ACRO118950050EA 36.1 EUR
ACRO118950050 ACRO118950250
4-Ethylresorcinol 98%
4-Ethylresorcinol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Número MDL : MFCD00002283
Número CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %