Print…
2-Methylresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
364740250 364741000
ACRO364740250EA 33.4 EUR
ACRO364740250 ACRO364741000
2-Methylresorcinol 98%
2-Methylresorcinol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…124 °C
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002271
Número CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %