4-tert-Butylpyrocatechol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01987.0005
8.01987.0250
8.01987.1000
8.01987.9025
8.01987.0005EA
29.6
EUR
8.01987.0005
8.01987.0250
8.01987.1000
8.01987.9025
4-tert-Butylpyrocatechol para síntese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylpyrocatechol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₂ Peso Molecular: 166.22 g/mol Ponto de ebulição: 285 Ponto de Fusão: 53 Densidade: 1.05 g/cm³ (60 °C) Ponto de Inflamação: 129 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002201 Número CAS: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8 (6.1) III |
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 52 - 55 °C |
Molar Mass | 166.22 g/mol |
Bulk Density | 650 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 284 - 286 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 129 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 160 °C |
Viscosity kinematic | 100 mm2/s (57 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |