Print…
4-tert-Butylpyrocatechol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B A14599.0I A14599.30
A14599.0BEA 145 EUR
A14599.0B A14599.0I A14599.30
4-tert-Butylpyrocatechol ≥98%
4-tert-Butylpyrocatechol
Purity: 98% CAS No.: 98-29-3 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 151°(303°F) Odour: Odourless Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2043335 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002201
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Ponto de ebulição: 284…286 °C
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 1.049
Ponto de Inflamação: 151 °C (303 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002201
Número CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8 III