Print…
4-tert-Butylpyrocatechol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 30.8 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-Butylpyrocatechol 99%
4-tert-Butylpyrocatechol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Ponto de ebulição: 285 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Densidade: 1.049 g/cm³
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002201
Número CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol