Print…
p-Cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
8.05223.0101EA 33.6 EUR
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
p-Cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
p-Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 201,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002376
Número CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
Encomendar
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 202.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 1.034 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 555 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials