p-Cresol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Fórmula:
C₇H₈O Ponto de ebulição: 201…202 °C Ponto de Fusão: 32…34 °C Densidade: 1,034 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002376 Número CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |