Print…
m-Cresol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 37.6 EUR
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Cresol, Supelco®
m-Cresol
Fórmula: CH₃C₆H₄OH
Ponto de ebulição: 202,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11,5 °C
Densidade: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002302
Número CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM