o-Cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
A12307.0EEA
0
EUR
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
o-Cresol ≥98%
o-Cresol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-48-7
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 81°(177°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 506917
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002226
Fórmula:
C₇H₈O Ponto de ebulição: 190…192 °C Ponto de Fusão: 30…34 °C Densidade: 1,048 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002226 Número CAS: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |