Print…
o-Cresol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 67.9 EUR
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Cresol 99%
o-Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 191 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002226
Número CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Encomendar
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %