Print…
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W346101-10KG W346101-1KG W346101-25KG W346101-SAMPLE
SIALW346101-10KGEA 1880 EUR
SIALW346101-10KG SIALW346101-1KG SIALW346101-25KG SIALW346101-SAMPLE
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002224
Número CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II