Print…

2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

129526-100G 129526-5G
SIAL129526-100GEA 50.6 EUR
SIAL129526-100G SIAL129526-5G
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002224
Número CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR