Print…
Álcool benzílico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 276 EUR
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Álcool benzílico, Supelco®
Álcool benzílico
Fórmula: C₆H₅CH₂OH
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15,3 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004599
Número CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM