Print…
Álcool benzílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22259.0100 8.22259.1000 8.22259.2500 8.22259.9025
8.22259.0100EA 40.8 EUR
8.22259.0100 8.22259.1000 8.22259.2500 8.22259.9025
Álcool benzílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Álcool benzílico
Fórmula: C₆H₅CH₂OH
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: –15.3 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004599
Número CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -15.3 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.03 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.54
Explosion Limit 1.3 - 13 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794