Print…
Álcool benzílico 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148390010 148390025 148390250
ACRO148390010EA 65.2 EUR
ACRO148390010 ACRO148390025 ACRO148390250
Álcool benzílico 99%, puro
Álcool benzílico
Fórmula: C₆H₅CH₂OH
Ponto de ebulição: 205 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,044 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004599
Número CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %