Print…
4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184756-10G 184756-50G
SIAL184756-10GEA 172 EUR
SIAL184756-10G SIAL184756-50G
4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-butanol
Fórmula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Ponto de ebulição: 140 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002971
Número CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8