Print…
4-Phenyl-1-butanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13433.09 A13433.18 A13433.30
A13433.09EA 89.3 EUR
A13433.09 A13433.18 A13433.30
4-Phenyl-1-butanol ≥97%
4-Phenyl-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 3360-41-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH Formula Weight: 150.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 2042122 MDL No.: MFCD00002971
Fórmula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Ponto de ebulição: 138…140 °C (14 mmHg)
Densidade: 0,975
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002971
Número CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8