Print…
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Phenyl-1-Propanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W288500-10KG W288500-1KG W288500-5KG W288500-SAMPLE
SIALW288500-10KGEA 952 EUR
SIALW288500-10KG SIALW288500-1KG SIALW288500-5KG SIALW288500-SAMPLE
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 455
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002950
Número CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6