3-Phenyl-1-propanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Phenyl-1-Propanol
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
A13022.0BEA
97.1
EUR
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
3-Phenyl-1-propanol ≥99%
3-Phenyl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 122-97-4
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: -18°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1857542
MDL No.: MFCD00002950
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Peso Molecular: 136.19 g/mol Ponto de ebulição: 235 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 1.004 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002950 Número CAS: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |